(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
224300010
224300050
224300250
ACRO224300010EA
34.3
EUR
ACRO224300010
ACRO224300050
ACRO224300250
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol 99%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol
Formula:
C₂₀H₁₄O₂ Pto. de fusión: 205…211 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004068 Núm. CAS: 18531-94-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 205 to 211 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +33° to +38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF) |