(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
L08305.03
L08305.06
L08305.14
L08305.03EA
44.8
EUR
L08305.03
L08305.06
L08305.14
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol ≥99%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol
Purity: 99%
CAS No.: 18531-94-7
Molecular Formula: C20H14O2
Formula Weight: 286.33
Odour: Characteristic
Melting Point: 206-211°
Beilstein Reference: 3616837
Merck Reference: 14,1226
Optical Rotation: +34.5 (c=1 in THF)
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004068
Formula:
C₂₀H₁₄O₂ Pto. de fusión: 206…211 °C Densidad: 1,301 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004068 Núm. CAS: 18531-94-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1226 |