(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14774.0001 8.14774.0010
8.14774.0001EA 24.5 EUR
8.14774.0001 8.14774.0010
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol para síntesis, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol
Formula: C₂₀H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004068
Núm. CAS: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 286.33 g/mol