Ácido cacodílico sal sódica trihidrato 98%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
214970250 214971000 214975000 214970100
ACRO214970250EA 92.1 EUR
ACRO214970250 ACRO214971000 ACRO214975000 ACRO214970100
Ácido cacodílico sal sódica trihidrato 98%, puro
Dimetilarsinato de sodio trihidrato
Formula: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
MW: 213,94 g/mol
Pto. de fusión: 77…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149079
Núm. CAS: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %