(Yodometil)ciclopentano 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
378640010 378640050 378640250
ACRO378640010EA 58.7 EUR
ACRO378640010 ACRO378640050 ACRO378640250
(Yodometil)ciclopentano 98% estabilizado
(Yodometil)ciclopentano
Formula: C₆H₁₁I
Pto. Ebullición: 78 °C (17 mmHg)
Densidad: 1,6 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453190
Núm. CAS: 27935-87-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper powder