(Yodometil)ciclopentano ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with copper
B25391.14
B25391.06
B25391.14EA
639
EUR
B25391.14
B25391.06
(Yodometil)ciclopentano ≥98% estabilizado
(Yodometil)ciclopentano
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 27935-87-1
Molecular Formula: C6H11I
Formula Weight: 210.06
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.542
Boiling Point: 78°/17mm
MDL No.: MFCD03453190
Formula:
C₆H₁₁I Pto. Ebullición: 78 °C (17 mmHg) Densidad: 1,614 Pto. de inflamación: 92 °C (198 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03453190 Núm. CAS: 27935-87-1 |