Calix[4]areno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3,5,7(1,3)-Tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetraol
290190010
290190050
ACRO290190010EA
101
EUR
ACRO290190010
ACRO290190050
Calix[4]areno 98%
Calix[4]areno
Formula:
C₂₈H₂₄O₄ Pto. de fusión: 315…318 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00233673 Núm. CAS: 74568-07-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |