Calix[4]areno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3,5,7(1,3)-Tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetraol
B21320.03
B21320.06
B21320.03EA
129
EUR
B21320.03
B21320.06
Calix[4]areno ≥98%
Calix[4]areno
Purity: 98%
CAS No.: 74568-07-3
Molecular Formula: C28H24O4
Formula Weight: 424.50
Melting Point: 315-318°
MDL No.: MFCD00143912
Formula:
C₂₈H₂₄O₄ Pto. de fusión: 315…318 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00233673 Núm. CAS: 74568-07-3 |