Calix[6]areno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B21608.03 B21608.06 B21608.14
B21608.03EA 72.4 EUR
B21608.03 B21608.06 B21608.14
Calix[6]areno ≥98%
Calix[6]areno
Purity: 98% CAS No.: 96107-95-8 Molecular Formula: C42H36O6 Formula Weight: 636.74 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00143083
Formula: C₄₂H₃₆O₆
MW: 636,74 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143083
Núm. CAS: 96107-95-8