Calix[8]areno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21666.03
B21666.06
B21666.14
B21666.03EA
69.3
EUR
B21666.03
B21666.06
B21666.14
Calix[8]areno ≥97%
Calix[8]areno
Purity: 97%
CAS No.: 82452-93-5
Molecular Formula: C56H48O8
Formula Weight: 848.99
Melting Point:
Formula:
C₅₆H₄₈O₈ Pto. de fusión: >450 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143914 Núm. CAS: 82452-93-5 |