4-tert-Butilcalix[4]areno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: p-tert-Butylcalix[4]arene
290220250 290220050
ACRO290220250EA 242 EUR
ACRO290220250 ACRO290220050
4-tert-Butilcalix[4]areno 99%
4-tert-Butilcalix[4]areno
Formula: C₄₄H₅₆O₄
MW: 648,93 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066280
Núm. CAS: 60705-62-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %