4-tert-Butilcalix[4]areno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21515.06
B21515.14
B21515.06EA
60.5
EUR
B21515.06
B21515.14
4-tert-Butilcalix[4]areno ≥99%
4-tert-Butilcalix[4]areno
Purity: 99%
CAS No.: 60705-62-6
Molecular Formula: C44H56O4
Formula Weight: 648.93
Melting Point: 339-344°
Beilstein Reference: 2033965
Formula:
C₄₄H₅₆O₄ Pto. de fusión: 339…344 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066280 Núm. CAS: 60705-62-6 |