4-tert-Butilcalix[6]areno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14473.03
L14473.06
L14473.14
L14473.03EA
30.6
EUR
L14473.03
L14473.06
L14473.14
4-tert-Butilcalix[6]areno 96%
4-tert-Butilcalix[6]areno
Purity: 96%
CAS No.: 78092-53-2
Molecular Formula: C66H84O6
Formula Weight: 973.40
Melting Point: 377-381°
Beilstein Reference: 2611918
Formula:
C₆₆H₈₄O₆ Pto. de fusión: 377…381 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075464 Núm. CAS: 78092-53-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...