4-tert-Butilcalix[8]areno 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B21443.03
B21443.06
B21443.14
B21443.03EA
23.9
EUR
B21443.03
B21443.06
B21443.14
4-tert-Butilcalix[8]areno 96%
4-tert-Butilcalix[8]areno
Purity: 96%
CAS No.: 68971-82-4
Molecular Formula: C88H112O8
Formula Weight: 1297.87
Melting Point: 411-412°
Beilstein Reference: 2612052
Formula:
C₈₈H₁₁₂O₈ MW: 1297,85 g/mol Pto. de fusión: 411…412 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075392 Núm. CAS: 68971-82-4 |