2-Metil-1,3-ditiano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
L00209.06
L00209.14
L00209.06EA
65.8
EUR
L00209.06
L00209.14
2-Metil-1,3-ditiano ≥98%
2-Metil-1,3-ditiano
Purity: 98%
CAS No.: 6007-26-7
Molecular Formula: C5H10S2
Formula Weight: 134.25
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5615
Boiling Point: 78-80°/9mm
Beilstein Reference: 102766
MDL No.: MFCD00014652
Formula:
C₅H₁₀S₂ MW: 134,27 g/mol Pto. Ebullición: 78…80 °C (9 mmHg) Densidad: 1,212 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014652 Núm. CAS: 6007-26-7 EINECS: 227-859-6 |