(±)-1-Feniletanol-D9 (98% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Merck
Peligro
8.15057.0001 8.15057.0005
8.15057.0001EA 0 EUR
8.15057.0001 8.15057.0005
(±)-1-Feniletanol-D9 (98% D) para espectroscopia RMN
(±)-1-Feniletanol-D9
Formula: C₆H₅CH(OH)CH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 19547-01-4
UN: 2937
ADR: 6.1,III