VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Incubadora digital
Proveedor: VWR Collection
390-0384EA 921 EUR
390-0384 390-0385 390-0482 390-0999
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Incubadora digital
Incubadoras Incubadores de sobremesa compactos
Las incubadoras digitales VWR IL 10, IL 23 y IL 56 son una solución económica de ahorro de espacio para aplicaciones de hematología y microbiología. Ajuste de la temperatura en incrementos de 0,1 °C hasta un máximo de 70 °C. Los elementos calefactores están incorporados en la base de la carcasa y en las paredes para asegurar la uniformidad y estabilidad de la temperatura. La VWR IL 10 está disponible con ventanilla transparente de plexiglás (con una perfecta visibilidad) o con ventanilla pintada opaca de Plexiglás® para la protección de muestras fotosensibles. La carcasa y el marco de la puerta están fabricados totalmente de acero dulce con recubrimiento epoxi.
  • Diseño compacto (IL 10: 0,08 m² ; IL 23: 0,12 m² ; IL 56: 0,19 m²)
  • Control digital PID con sensor PT100 y pantalla LED, con ajuste manual de la temperatura a través de un termómetro externo certificado
  • Excelente sensibilidad de la temperatura
  • Fácil de usar, segura y fiable
Información de suministro: VWR IL 23 y IL 56 dispone de dos estantes perforados de acero inoxidable que se pueden colocar en tres posiciones diferentes. VWR IL 10 se suministra con estante perforado. La VWR IL 10 se puede, de forma opcional, cargar con hasta dos gradillas de diseño especial de aluminio para la incubación vertical de un máximo de 24 tubos de laminocultivos.
Precaución: * Medido con la cámara vacía.
Nota: Estas incubadoras no están diseñadas para cumplir con el estándar FD X 15-140