HERAcell® i CO₂ Incubators
Proveedor: Thermo Scientific
51032719 51032876 51032875 51032720 50162128
390-1357EA 7502 EUR
390-1357 390-1360 390-1359 390-1358 390-1445
HERAcell® i CO₂ Incubators
Incubadoras Incubadores de CO₂
Las incubadoras de CO₂ de la serie HERAcell® i proporcionan condiciones de crecimiento estables y controladas con precisión, que ofrecen una excelente protección contra la contaminación para cultivos valiosos de células y tejidos. Los tiempos de recuperación de CO₂ y temperatura extremadamente cortos mejoran el crecimiento celular. Están disponibles en dos tamaños prácticos y dos diseños de cámara interna; acero inoxidable no corrosivo o cobre sólido 100% antimicrobiano (para evitar de forma verificable el crecimiento de bacterias y hongos por medios naturales). Como estándar, los modelos se suministran con sensores de conductividad térmica (TC) de alta calidad.
  • Cultivos de crecimiento óptimos gracias a condiciones de incubación seguras y estables El gran depósito de agua directamente calentado proporciona tiempos de recuperación hasta 5 veces más rápidos que las fuentes de agua convencionales para minimizar la desecación del cultivo. La circulación asistida por ventilador proporciona una circulación más eficiente de condiciones críticas de temperatura, gas y humedad proporcionar células sanas y uniformes. Estas condiciones estandarizadas contribuyen a una menor variación y a resultados más reproducibles. Exclusiva rutina de descontaminación a alta temperatura ContraCon ™: un ciclo de desinfección con calor húmedo a 90 ° C. Pruebas independientes realizadas por terceros prueban la eliminación de contaminantes biológicos, incluidos hongos fugitivos, formas vegetativas y de esporas de bacterias, incluidos cultivos de micoplasma protegidos de la desecación por tiempos de recuperación de humedad rápidos
Cuenta con el controlador iCAN ™ (Navegador de acceso de control interactivo), que permite a los usuarios obtener un rendimiento histórico por parámetro previa solicitud, por períodos de tiempo especificados por el usuario, para permitir mayores resultados de investigación. También registra y todas las interacciones del usuario con la incubadora (por ejemplo, aperturas de puertas, cambios de parámetros), lo que facilita la identificación de cambios importantes en el cultivo. El control está instalado en la puerta para garantizar que sea fácilmente accesible y claramente visible. Elección de varios idiomas. Cualquier cambio realizado a las condiciones de cultivo se muestra directamente a través de protocolos y grabaciones de usuarios en la pantalla. Las puertas de vidrio tienen enclavamientos de seguridad, que garantizan que las puertas interiores no se dejan abiertas accidentalmente. Las unidades tienen un gran depósito de agua directamente calentado, así como tiempos de recuperación de humedad hasta cinco veces más rápidos que las incubadoras convencionales con un tanque de agua. Alarmas audibles y visuales cuando el nivel del agua es bajo.
Información accesorios: El sensor IR-CO₂ (sensor infrarrojo de doble haz) se recomienda si la temperatura y la humedad cambian con frecuencia (por ejemplo, si la puerta se abre con frecuencia para acceder) se recomienda un sensor infrarrojo de doble haz como opción de fábrica. el sensor no se ve afectado por los efectos de la humedad y el calor. La unidad de control opcional también está disponible con los tipos de control automático. Autocalibración para la calibración automática para aplicaciones que requieren condiciones hipóxicas o hiperóxicas. La matriz de plata antimicrobiana iONGUARD ™ está diseñada para inhibir el crecimiento de contaminantes biológicos en las cámaras de acero inoxidable y ayudar a proteger las células a la vez que mantiene su apariencia. Junto con los interiores de cobre 100% puro, heno una elección de las mejores tecnologías de prevención de contaminación de superficie disponible.
Información de suministro: Todas las unidades se suministran con tres estantes de acero inoxidable o cobre sólido. Por favor, póngase en contacto con Avantor para más detalles.