Zapatos de seguridad ESD, con cordones, estilo uvex motion, 6998
Proveedor: UVEX
6998.8/43 6998.8/36 6998.8/37 6998.8/38 6998.8/39 6998.8/40 6998.8/41 6998.8/42 6998.8/44 6998.8/45 6998.8/46 6998.8/47 6998.8/48 6989.8/36 6989.8/37 6989.8/38 6989.8/42 6989.8/43 6989.8/39 6989.8/40 6989.8/41 6989.8/44 6989.8/45 6989.8/46 6989.8/47 6989.8/48 6989.8/49 6989.8/50
UVEX6998.8/43EA 124 EUR
UVEX6998.8/43 UVEX6998.8/36 UVEX6998.8/37 UVEX6998.8/38 UVEX6998.8/39 UVEX6998.8/40 UVEX6998.8/41 UVEX6998.8/42 UVEX6998.8/44 UVEX6998.8/45 UVEX6998.8/46 UVEX6998.8/47 UVEX6998.8/48 114-5535 114-5536 114-5537 114-5541 114-5542 114-5538 114-5539 114-5540 114-5543 114-5544 114-5545 114-5546 114-5547 114-5548 114-5549
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, estilo uvex motion, 6998
Zapatos y botas
Zapato de seguridad ESD ultraligero y perforado, fabricado con microvelour de alta tecnología transpirable, cuello y lengüeta suavemente acolchados, malla distanciadora transpirable y suela PUR de doble densidad extremadamente flexible (antideslizante, resistente a la abrasión y a los cortes, resistente al aceite y a la gasolina y que soporta una breve exposición al calor de aproximadamente 120 °C). No contiene inhibidores de la humedad de la laca, como las siliconas o los ftalatos.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de control de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Tapa del talón antitorsión para una mayor estabilidad y protección contra la torsión del tobillo
  • Plantilla de espuma uvex 3D hydroflex® para una excepcional absorción de impactos en el talón y bajo la parte delantera del pie
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los posibles puntos de presión y las ampollas
  • Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual
  • Puntera de acero protectora (200 J)
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra inferior a 35 megaohmios
Apto para personas alérgicas al cromo.
Color: Negro/gris o Negro/rojo.
Certificaciones: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC