Safety boots, Wellingtons, Nora
Proveedor: UVEX
9475.6/37 9475.6/39 9475.6/38 9475.6/40 9475.6/41 9475.6/42 9475.6/43 9475.6/44 9475.6/45 9475.6/46 9475.6/47 9475.6/48 9476.6/39 9476.6/37 9476.6/38 9476.6/40 9476.6/41 9476.6/42 9476.6/43 9476.6/44 9476.6/45 9476.6/46 9476.6/47
114-5830EA 34.7 EUR
114-5830 114-5832 114-5831 114-5833 114-5834 114-5835 114-5836 114-5837 114-5838 114-5839 114-5840 114-5841 114-8290 114-8288 114-8289 114-8291 114-8292 114-8293 114-8294 114-8295 114-8296 114-8297 114-8298
Safety boots, Wellingtons, Nora
Zapatos y botas
Las botas de seguridad de PVC alto son antiestáticas, resistentes a aceites, grasas, combustibles, ácidos, álcalis y desinfectantes.
  • La forma anatómica evita la fatiga del pie
  • La caña larga se puede acortar para satisfacer las necesidades individuales
  • Refuerzo en la punta y el talón
  • Protección del tobillo y talón acanalado con lengüeta de arranque para facilitar su retirada
  • Puntera de acero protectora (200 J)
  • Entresuela de acero resistente a la perforación
Color: Amarillo o blanco.
Altura del eje: 330 mm.
Certificaciones: EN 20345:2011; S5, SRA