Vasos de templado
Proveedor: KGW
1351 1352 1353 1356
462-1101EA 131 EUR
462-1101 462-1102 462-1103 KGWA1356
Vasos de templado
Vasos de precipitados
Vidrio de borosilicato 3.3.
  • Presión máxima del pistón de refrigeración 0,5 bar
  • Alta resistencia térmica
  • Muy buena resistencia química
Para atemperar líquidos. El medio de templado se bombea alrededor de la carcasa de doble pared con la ayuda de un termostato.