Gafas de seguridad, uvex meteor
Proveedor: UVEX
9134.005 9134.002
UVEX9134.005EA 31 EUR
UVEX9134.005 UVEX9134.002
Gafas de seguridad, uvex meteor
Gafas
Las gafas de doble lente con montura ajustada proporcionan una protección fiable y una protección contra las partículas de la parte inferior.
  • Puente nasal con forma anatómica
  • Protecciones laterales y del borde superior del ojo integradas en el diseño de la montura
  • Brazos laterales ajustables individualmente en cuatro longitudes diferentes
  • Orejeras cómodas y ajustables de forma suave
Certificaciones: EN 166
Información de suministro: Se entrega con estuche y paño de microfibra.