8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
Proveedor: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
4105MAT 4105NUN
479-1200EA 1755 EUR
479-1200 479-1067
8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
Encapsuladores y desencapsuladores
Esta tapadora/destapadora permite el procesamiento manual ergonómico de un rack completo de tubos Matrix® o Nunc™ Cryobank o Bank-It™ en menos de un minuto. Diseñada para tapar los tubos con el par de torsión óptimo para mantener la integridad de la muestra y evitar la pérdida de la misma durante el almacenamiento.
  • Funcionamiento mediante interruptor basculante
  • La barra de expulsión de gran tamaño facilita el descarte y el reemplazo de las tapas usadas
Velocidad: 4 segundos para tapar/destapar 8 tubos
An×Pr×Al: 50,8×95×251 mm
Peso: 0,44 kg