Protectores faciales
Proveedor: UVEX
9707.014 9708.514
111-1577EA 65.9 EUR
111-1577 UVEX9708.514
Protectores faciales
Protectores faciales
Visera robusta con cubierta frontal integrada, lente de acetato de celulosa transparente y tapa protectora adicional de PS resistente a los impactos.
  • El trinquete giratorio permite un ajuste sencillo y fiable a cualquier tamaño de cabeza
  • El mecanismo abatible permite colocar el visor en cualquier posición
  • Fácil sustitución de las lentes
Certificaciones: EN 166