Guantes resistentes a productos químicos, uvex rubiflex S NB35S
Proveedor: UVEX
9889122 9889120 9889121 9889123
UVEX9889122EA 222 EUR
UVEX9889122 UVEX9889120 UVEX9889121 UVEX9889123
Guantes resistentes a productos químicos, uvex rubiflex S NB35S
Guantes
Estos guantes de NBR (caucho de nitrilo butadieno) totalmente recubiertos ofrecen una excelente resistencia a muchos productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes.
  • Excelentes características mecánicas, excelente resistencia a la abrasión
  • Buena absorción del vapor de agua gracias al forro de algodón
  • Forma anatómica, muy flexible
  • Diseño reforzado
Ideal para su uso en la industria automovilística, química y mecánica, así como para el procesamiento de metales.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Aprobado para el contacto con alimentos
Norma OEKO-Tex® 100