Vasos Griffin, PP
Proveedor: BURKLE
7122-0250 7122-1000 7122-3000 7122-0025 7122-5000 7122-0150 7122-0400 7122-2000 7122-0500
BURK7122-0250EA 3.5 EUR
BURK7122-0250 BURK7122-1000 BURK7122-3000 BURK7122-0025 BURK7122-5000 BURK7122-0150 BURK7122-0400 BURK7122-2000 BURK7122-0500
Vasos Griffin, PP
Vasos de precipitados
Los vasos para laboratorio conforme a DIN 12331 e ISO 7056 (cristal) se pueden emplear en múltiples aplicaciones.
  • PP altamente transparente
  • Escala azul impresa
  • Irrompible
En pedidos grandes es posible una impresión individual.
Certificaciones: ISO 7056