Manguera de PVC
Proveedor: BURKLE
8802-0612 8876-1016 8802-1218 8802-1016 8802-1320 8876-0612
BURK8802-0612EA 37.9 EUR
BURK8802-0612 BURK8876-1016 BURK8802-1218 BURK8802-1016 BURK8802-1320 BURK8876-0612
Manguera de PVC
Tuberías Tubo de transferencia
Manguera de presión con armada con tejido.
  • Transparencia duradera
  • Mayor flexibilidad
  • Gran resistencia química
  • Extraordinaria resistencia al envejecimiento y a la abrasión
  • Ecológica
  • Sin cadmio
Temperatura de servicio: −20...+60 °C
Dureza (Shore A): 70
Certificaciones: Calidad para alimentos conforme a la directiva CE 1935/2004.
Con comprobación TÜV