VWR®, Batas para hombre, algodón o poliéster/algodón
Proveedor: VWR Collection
113-1779EA 52.3 EUR
113-1779 113-1773 113-1749 113-1766 113-1767 113-1768 113-1769 113-1781 113-1772 113-1780 113-1774 113-1775 113-1776 113-1777 113-1778 113-1770 113-1746 113-1748 113-1739 113-1732 113-1734 113-1735 113-1736 113-1730 113-1738 113-1729 113-1740 113-1741 113-1742 113-1743 113-1745 113-1737 113-1747 113-1731 113-1723 113-1724 113-1725 113-1726 113-1727 113-1728 113-5988 113-5989 113-5990 113-5991 114-9341 114-9342
VWR®, Batas para hombre, algodón o poliéster/algodón
Ropa de trabajo
Estas batas reutilizables para hombre son 100% algodón o 65% poliéster/35% algodón. Ambos tejidos son fuertes, resistentes a desgarros y duraderos. Las batas están disponibles con cuello sastre o cuello tipo mao.
  • Con botones a presión ocultos y puños ajustables en dos puntos
  • Dos bolsillos laterales y un bolsillo en el pecho
  • Con abertura lateral para mayor comodidad
  • Lavables a 95 °C, aptas para lavandería industrial
Densidad: 215 g/m²
Color: blanco
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certificaciones: Aprobadas según la norma Oeko-Tex® Standard 100.