VWR®, Batas ESD
Proveedor: VWR Collection
113-1794EA 126 EUR
113-1794 113-1793 113-1792 113-1791 113-1790 113-1789 113-1788 113-1787 113-1786 113-1785 113-1784 113-1783 113-1796 113-1797 113-1795 113-1798 113-1799 113-1800 113-1801 113-1802 113-5992
VWR®, Batas ESD
Ropa de trabajo
Estas batas reutilizables unisex están fabricadas con un 63% de poliéster, un 35% de algodón y un 2% de carbono, que proporciona protección antiestática. Todos los modelos tienen puños ajustables en dos puntos, dos bolsillos laterales, un bolsillo en el pecho, cuello sastre y botones a presión ocultos.
  • Características de ESD: tejido antiestático, adecuado para la manipulación de piezas electrónicas
  • Con abertura lateral
  • Diseño para mujer: entalladas y con cinturilla trasera
  • Lavables a 60 °C, aptas para lavandería industrial
Densidad: 190 g/m²