VWR®, Batas HACCP, PE/algodón
Proveedor: VWR Collection
113-1812EA 54.2 EUR
113-1812 113-1823 113-1822 113-1821 113-1820 113-1819 113-1818 113-1817 113-1816 113-1815 113-1806 113-1814 113-1805 113-1813 113-1807 113-1808 113-1809 113-1810 113-1811 113-1804 113-5993
VWR®, Batas HACCP, PE/algodón
Ropa de trabajo
Estas batas reutilizables cumplen con los requisitos de HACCP, por lo que son adecuadas para el procesamiento de alimentos. Fabricadas de una mezcla de 65% poliéster y 35% algodón, tienen cuello alto, puños ajustables en dos puntos, dos bolsillos laterales y un bolsillo interior en el pecho.
  • Ideales para su uso en la manipulación y preparación de alimentos y en la industria de fabricación de alimentos.
  • Con botones a presión ocultos
  • La bata de mujer tiene un diseño entallado
  • Lavables a 95 °C, aptas para lavandería industrial
Densidad: 215 g/m²
Color: blanco
DIN 10524
Certificaciones: DIN 10524.