Cubetas desechables
Proveedor: KARTELL
1937 1938 1939 1940 1941 1948 1960 1961
634-8532EA 13.8 EUR
634-8532 634-8535 634-8536 634-0326 634-8533 634-8537 634-8531 634-8530
Cubetas desechables
Cubetas Cubetas para espectrofotómetros
Cubetas de un solo uso de PS óptico transparente o PMMA con un valor de transmitancia  del 70% a 300 nm.
  • 44,5 to 45 mm height