VWR®, Túnicas de PE/algodón con cuello
Proveedor: VWR Collection
113-1855EA 55 EUR
113-1855 113-1854 113-1853 113-1852 113-1851 113-1850 113-1849 113-1848 113-1847 113-1846 113-1870 113-1866 113-1867 113-1869 113-1871 113-1872 113-1873 113-1874 113-1875 113-1868 113-5995 113-6180
VWR®, Túnicas de PE/algodón con cuello
Ropa de trabajo
Estas funcionales túnicas con cuello sastre son 65% poliéster y 35% algodón. Son las más idóneas para uso en áreas médicas, especialmente en asistencia médica.
  • Dos bolsillos laterales (uno con un pequeño bolsillo adicional) y un bolsillo en el pecho
  • Cierre con botones a presión ocultos con 5 corchetes
  • Con aberturas laterales para mayor comodidad
  • Lavables a 95 °C, aptas para lavandería industrial
Color: blanco
Densidad: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certificaciones: Aprobadas según la norma Oeko-Tex® Standard 100.