VWR®, Batas cortas sin cuello, para mujer, PE/algodón
Proveedor: VWR Collection
113-1860EA 50.6 EUR
113-1860 113-1859 113-1858 113-1857 113-1856 113-1863 113-1861 113-1864 113-1865 113-1862
VWR®, Batas cortas sin cuello, para mujer, PE/algodón
Ropa de trabajo
Estas batas cortas sin cuello para mujer son 65% poliéster y 35% algodón. Están indicadas para uso en áreas médicas, especialmente en asistencia médica.
  • Dos bolsillos laterales y un bolsillo en el pecho
  • Cierre con botones a presión ocultos con 5 botones automáticos
  • Diseño entallado gracias a sus pinzas delanteras y traseras
  • Lavables a 95 °C, aptas para lavandería industrial
Color: blanco
Densidad: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certificaciones: Aprobadas según la norma Oeko-Tex® Standard 100.