VWR®, Pantalones ESD
Proveedor: VWR Collection
113-1929EA 99.6 EUR
113-1929 113-1936 113-1935 113-1934 113-1933 113-1932 113-1923 113-1898 113-1899 113-1919 113-1920 113-1931 113-1922 113-1930 113-1924 113-1925 113-1926 113-1927 113-1928 113-1921 113-5997
VWR®, Pantalones ESD
Ropa de trabajo
Estos pantalones para hombre y mujer son 63% poliéster, 35% algodón y 2% fibra resistente (carbono). La mezcla especial de materiales proporciona características antiestáticas/ESD. Por tanto, los pantalones son adecuados para todo tipo de aplicaciones en áreas de fabricación electrónica.
  • Con dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros
  • Ancho regulable para mayor comodidad
  • Los pantalones de hombre llevan también una trabilla para el cinturón
  • Lavables a 60 °C, aptos para lavandería industrial
Son perfectos para llevarlos en combinación con lasMore Product Information