VWR®, HACCP Trousers, Polyester/Cotton
Proveedor: VWR Collection
113-1944EA 58.6 EUR
113-1944 113-1943 113-1942 113-1941 113-1940 113-1939 113-1938 113-1946 113-1947 113-1945 113-1955 113-1948 113-1949 113-1950 113-1951 113-1952 113-1954 113-1956 113-1957 113-1953 113-5998
VWR®, HACCP Trousers, Polyester/Cotton
Ropa de trabajo
Estos pantalones 65% poliéster y 35% algodón tienen certificado HACCP, por lo que son adecuados para su uso en áreas higiénicamente sensibles en el procesamiento y fabricación de alimentos. Son perfectos para llevarlos en combinación con las batas VWR® HACCP.
  • Con dos bolsillos laterales y dos bolsillos traseros cubiertos por una solapa
  • Cintura elástica con botón
  • Los pantalones de hombre llevan también trabillas para el cinturón
Densidad: 215 g/m²
Color: blanco
DIN 10524
Certificaciones: DIN 10524.