VWR®, Pantalones resistentes a productos químicos
Proveedor: VWR Collection
113-1962EA 90.6 EUR
113-1962 113-1977 113-1976 113-1975 113-1974 113-1973 113-1972 113-1971 113-1970 113-1969 113-1968 113-1967 113-1966 113-1965 113-1964 113-1963 113-1959 113-1960 113-1961 113-1978 113-5999 113-6118 113-6125 113-6117 113-6119 113-6120 113-6121 113-6122 113-6124 113-6126 113-6127 113-6128 113-6129 113-6130 113-6131 113-6132 113-6133 113-6123 113-6136 113-6171 113-6160 113-6161 113-6162 113-6163 113-6164 113-6165 113-6166 113-6167 113-6168 113-6134 113-6170 113-6172 113-6173 113-6174 113-6175 113-6176 113-6177 113-6178 113-6179 113-6169 113-6137 113-6159 113-6135 113-8045
VWR®, Pantalones resistentes a productos químicos
Ropa de trabajo
Estos pantalones son 99% fibra de poliéster y 1% fibra Hydro-Tec. Gracias al tejido especial con acabado de nanotecnología Hydro-Tec, los pantalones son extremadamente duraderos y le proporcionan una característica antiestática, además de protección contra la suciedad, aceites, productos químicos y agua.
  • Excelente protección contra salpicaduras de productos químicos
  • Con dos bolsillos laterales y dos traseros, todos ellos cubiertos por una solapa
  • Cintura elástica que se puede ajustar para mayor comodidad
  • Cierre: botón a presión con cremallera
Son perfectos para llevarlos en combinación con las batas VWR® resistentes a productos químicos.
Color: blanco, gris o azul
Densidad: 275 g/m²
Certificaciones: EN 13034:2005 (tipo 6), EN 1149-5; conforme a la norma Oeko-Tex® Standard 100