Urea, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., USP pharmaceutical_ingredient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Carbamida
1.08432.5000 1.08432.9029
1.08432.5000EA 1430 EUR
1.08432.5000 1.08432.9029
Urea, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., USP pharmaceutical_ingredient, SAFC®
Urea
Formula: NH₂CONH₂
MW: 60.06 g/mol
Pto. Ebullición: 197
Pto. de fusión: 132.7
Densidad: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008022
Núm. CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
IR: 01-2119463277-33
Índice Merck: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM