Hierro, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10411.0I A10411.30 A10411.0B
A10411.0IEA 206 EUR
A10411.0I A10411.30 A10411.0B
Hierro, en polvo
Hierro
Formula: Fe
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1536 °C
Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III