Ácido sulfúrico 20%

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

MC306573.2500 MC306573.9025
PRLSMC306573.2500EA 0 EUR
PRLSMC306573.2500 PRLSMC306573.9025
Ácido sulfúrico 20%
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR