DL-Limoneno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
8.14546.1000EA 87.2 EUR
8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
DL-Limoneno para síntesis, Sigma-Aldrich®
DL-Limoneno
Formula: C₁₀H₁₆
Pto. Ebullición: 176 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,8462 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062992
Núm. CAS: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
UN: 2052
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,05518
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -89 °C
Molar Mass 136.24 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)