Potasio cloruro 3 mol/l (3 N) en solución acuosa
Proveedor: REAGECON
EFS3 EFS35
REGEEFS3EA 72.3 EUR
REGEEFS3 REGEEFS35
Potasio cloruro 3 mol/l (3 N) en solución acuosa
Potasio cloruro
Formula: KCl
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8