Ácido sulfúrico 3 mol/l (6 N) aqueous solution
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
MC303175.1000 MC303175.9010
PRLSMC303175.1000EA 0 EUR
PRLSMC303175.1000 PRLSMC303175.9010
Ácido sulfúrico 3 mol/l (6 N) aqueous solution
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II