2-Cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
L02727.09
L02727.18
L02727.09EA
66.5
EUR
L02727.09
L02727.18
2-Cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida ≥99%
2-Cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
Purity: 99%
CAS No.: 1131-01-7
Molecular Formula: C10H12ClNO
Formula Weight: 197.67
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 781309
Formula:
C₁₀H₁₂ClNO MW: 197.66 g/mol Pto. de fusión: 143…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000926 Núm. CAS: 1131-01-7 EINECS: 214-460-7 |