2,2-Dimetiloxirano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isobutylene oxide
348500250 348501000
ACRO348500250EA 123 EUR
ACRO348500250 ACRO348501000
2,2-Dimetiloxirano 98%
2,2-Dimetiloxirano
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. de inflamación: –32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066354
Núm. CAS: 558-30-5
EINECS: 209-193-8
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %