Diformiato de cobre tetrahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A18569.18 A18569.30
A18569.18EA 54.1 EUR
A18569.18 A18569.30
Diformiato de cobre tetrahidrato ≥98%
Diformiato de cobre tetrahidrato
Purity: 98% CAS No.: 5893-61-8 Molecular Formula: (HCO2)2Cu.4H2O Formula Weight: 225.65 (153.59anhy) Merck Reference: 14,2639 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00167128
Formula: C₂H₂CuO₄·4H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167128
Núm. CAS: 5893-61-8
EINECS: 208-865-8
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,2639