Isoquinolin-5-amina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
159420010
159420050
ACRO159420010EA
38.5
EUR
ACRO159420010
ACRO159420050
Isoquinolin-5-amina 99%
Isoquinolin-5-amina
Formula:
C₉H₈N₂ Pto. de fusión: 127…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006907 Núm. CAS: 1125-60-6 EINECS: 214-408-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Beige to yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 126 to 130 °C |
GC | ≥98.5 % |