Isoquinolin-5-amina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
L01223.03
L01223.06
L01223.14
L01223.03EA
31.9
EUR
L01223.03
L01223.06
L01223.14
Isoquinolin-5-amina 99%
Isoquinolin-5-amina
Purity: 99%
CAS No.: 1125-60-6
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 126-131°
Beilstein Reference: 114465
Formula:
C₉H₈N₂ Pto. de fusión: 126…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006907 Núm. CAS: 1125-60-6 EINECS: 214-408-3 |