4-(α,α-Dimetilbencil)fenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(2-Phenylpropan-2-yl)phenol
B23410.0B
B23410.22
B23410.30
B23410.0BEA
237
EUR
B23410.0B
B23410.22
B23410.30
4-(α,α-Dimetilbencil)fenol ≥97%
4-(α,α-Dimetilbencil)fenol
Purity: 97%
CAS No.: 599-64-4
Molecular Formula: C15H16O
Formula Weight: 212.29
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 70-73°
Boiling Point: 189-191°/10mm
Beilstein Reference: 1870517
MDL No.: MFCD00002365
Formula:
C₁₅H₁₆O MW: 212.29 g/mol Pto. Ebullición: 189…191 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 70…73 °C Densidad: 1.115 Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002365 Núm. CAS: 599-64-4 EINECS: 209-968-0 |