Ácido 3-(3,5-dibromofenil)propionico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(3,5-Dibromophenyl)propanoic acid
H54012.03
H54012.06
H54012.03EA
65.6
EUR
H54012.03
H54012.06
Ácido 3-(3,5-dibromofenil)propionico ≥97%
Ácido 3-(3,5-dibromofenil)propionico
Purity: 97%
CAS No.: 923977-15-5
Molecular Formula: C9H8Br2O2
Formula Weight: 307.97
Melting Point: 62°
Beilstein Reference: 10537616
Formula:
C₉H₈Br₂O₂ MW: 307,97 g/mol Pto. de fusión: 62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11973898 Núm. CAS: 923977-15-5 |