Ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)propionico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11638.06
A11638.14
A11638.22
A11638.06EA
61.7
EUR
A11638.06
A11638.14
A11638.22
Ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)propionico ≥98%
Ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)propionico
Purity: 98+%
CAS No.: 1078-61-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 2213449
Formula:
C₉H₁₀O₄ Pto. de fusión: 136…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002776 Núm. CAS: 1078-61-1 EINECS: 214-083-8 |